missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate, TRC

Artikelnummer. 30477310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477310 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM327220100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate
CAS 51069-26-2
Molekylær formel C9 H15 N O2
Mængde 100 mg
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)9-2-5-10(6-3-9)7-4-9/h2-7H2,1H3
SMIL COC(=O)C12CCN(CC1)CC2
IUPAC navn methyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 169.221
Formel vægt 169.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.