missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate |
| CAS | 51069-26-2 |
| Molekylær formel | C9 H15 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)9-2-5-10(6-3-9)7-4-9/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C12CCN(CC1)CC2 |
| IUPAC navn | methyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.221 |
| Formel vægt | 169.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?