Få mere at vide
Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10046332
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10046332 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10046332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30122DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
CAS 129414-26-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H15NO2
MDL nummer MFCD00731259
Mængde 1 g
Synonym methyl 4-pyrrolidin-1-yl benzoate, methyl 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylate, 1-4-methoxycarbonyl phenyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1-pyrrolidinyl-, methyl ester, methyl 4-pyrrolidinylbenzoate, acmc-1bxvx, methyl 4-pyrrolidin-1-1ylbenzoate, methyl4-pyrrolidin-1-yl benzoate, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid methyl ester
InChI nøgle XNIVNLQKURGIAY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
IUPAC navn methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 205.26
PubChem CID 6971085
Formel vægt 205.26
Procent renhed 97%