Få mere at vide
Methyl 4-[(Pyridin-3-carbonylamino)methyl]benzoat, TRC
Artikelnummer. 30464468
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464468 100 mg
30480429 500 mg
30477722 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM643668100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554407-47-5
Molekylær formel C15H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 270.28
SMIL COC(=O)c1ccc(CNC(=O)c2cccnc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-[(Pyridine-3-carbonylamino)methyl]benzoate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c1-20-15(19)12-6-4-11(5-7-12)9-17-14(18)13-3-2-8-16-10-13/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,17,18)