Få mere at vide
Methyl-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572463
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572463 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10407252 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02756DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 237385-98-7
Molekylær formel C13H9F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 286.268
MDL nummer MFCD00110251
InChI nøgle RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2781442
IUPAC navn methyl-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 286.27
Procent renhed 95%