Få mere at vide
Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 11496440
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496440 5 g 5g
11362399 1 g 1g
11372399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27318.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71486-53-8 | C7H12ClNO3 | 193.627 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71486-53-8
Molekylær formel C7H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 193.627
MDL nummer MFCD00012769
InChI nøgle NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-oxopiperidinium chloride, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate, chloride, 4-piperidine carboxylic acid methyl ketone 3-hydrochloride, pubchem12958, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl
PubChem CID 2724028
IUPAC navn methyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt ∽175°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4273241
Formel vægt 193.63
Procent renhed 95%