Få mere at vide
Methyl 4-oxopentanoate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31107924
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31107924 25 g
31102528 1 kg
31099909 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31107924 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13949425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-oxopentanoate
CAS 624-45-3
Molekylær formel C6H10O3
MDL nummer MFCD00017499
Mængde 25 g
SMIL CC(CCC(OC)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Procent renhed 95%