Få mere at vide
Methyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate |
| CAS | 6297-22-9 |
| Molekylær formel | C8H12O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-oxo-Cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanone, Methyl 4-Ketocyclohexanecarboxylate, Methyl cyclohexanone-4-carboxylate, NSC 17321 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | methyl 4-oxocyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vægt | 156.0786 |