missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-oxobutanoate (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-oxobutanoate |
| CAS | 13865-19-5 |
| Molekylær formel | C5H8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCC=O |
| IUPAC navn | methyl 4-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vægt | 116.0473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?