Få mere at vide
Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948318 25 g 25g
30945892 10 g 10g
30940200 100 g 100g
30934397 500 g 500g
30940927 5 g 5g
30935706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948318 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1313525g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate
CAS 25333-24-8
Molekylær formel C11H12O3
MDL nummer MFCD00014906
Mængde 25 g
SMIL O=C(OC)CCC(C1=CC=CC=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Procent renhed 98%