Få mere at vide
Methyl-(4-nitrophenylethyl)-(4-nitrophenoxyethyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-(4-nitrophenylethyl)-(4-nitrophenoxyethyl)amine |
| CAS | 115287-37-1 |
| Molekylær formel | C17 H19 N3 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O5/c1-18(11-10-14-2-4-15(5-3-14)19(21)22)12-13-25-17-8-6-16(7-9-17)20(23)24/h2-9H,10-13H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCOc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])CCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]-2-(4-nitrophenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.35 |
| Formel vægt | 345.1325 |