Få mere at vide
Methyl 4-Nitrophenoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Nitrophenoxyacetate |
| CAS | 19786-48-2 |
| Molekylær formel | C9H9NO5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 2-(4-Nitrophenoxy)acetate, Methyl p-Nitrophenoxyacetate, (4-Nitrophenoxy)acetic Acid Methyl Ester, (p-Nitrophenoxy)-acetic Acid Methyl Ester, (4-Nitrophenoxy)-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-9(11)6-15-8-4-2-7(3-5-8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)COc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-nitrophenoxy)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vægt | 211.0481 |