missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Nitrophenoxyacetate, TRC

Artikelnummer. 30468116
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468116 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3244831G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Nitrophenoxyacetate
CAS 19786-48-2
Molekylær formel C9H9NO5
Mængde 1 g
Synonym Methyl 2-(4-Nitrophenoxy)acetate, Methyl p-Nitrophenoxyacetate, (4-Nitrophenoxy)acetic Acid Methyl Ester, (p-Nitrophenoxy)-acetic Acid Methyl Ester, (4-Nitrophenoxy)-acetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-9(11)6-15-8-4-2-7(3-5-8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)COc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 2-(4-nitrophenoxy)acetate
Molekylvægt (g/mol) 211.17
Formel vægt 211.0481
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.