Få mere at vide
Methyl 4-nitrobenzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Nitrobenzoate |
| CAS | 619-50-1 |
| Molekylær formel | C8H7NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | Methyl 4-nitrobenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0375 |