Få mere at vide
Methyl 4-nitrobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30480032
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30480032 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30480032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM339643100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Nitrobenzoate
CAS 619-50-1
Molekylær formel C8H7NO4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn Methyl 4-nitrobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 181.15
Formel vægt 181.0375