Få mere at vide
Methyl-4-(methylsulfonylmethyl)benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327535
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327535 10 g 10g
11317535 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05657.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 160446-22-0 | C10H12O4S | 228.262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160446-22-0
Molekylær formel C10H12O4S
Molekylvægt (g/mol) 228.262
MDL nummer MFCD00051693
InChI nøgle XCKJFFWCTKJUKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylsulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methanesulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methylsulfonyl methyl benzoate, benzoic acid, 4-methylsulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20akgt, maybridge1_002811, methyl 4-methanesulphonylmethyl benzoate
PubChem CID 2804364
IUPAC navn methyl-4-(methylsulfonylmethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(methylsulfonylmethyl)benzoate
Smeltepunkt 164°C to 166°C
Mængde 10 g
Beilstein 7810971
Formel vægt 228.27
Procent renhed 98%