missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl(4-methylnaphthalen-1-ylmethyl)amine, TRC

Artikelnummer. 30469139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469139 500 mg
30469138 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323185500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 98978-50-8
Molekylær formel C13H15N
Molekylvægt (g/mol) 185.26
Synonym N,4-Dimethyl-1-naphthalenemethanamine
IUPAC navn N-methyl-1-(4-methylnaphthalen-1-yl)methanamine
SMIL CC1=C2C=CC=CC2=C(CNC)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl(4-methylnaphthalen-1-ylmethyl)amine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15N/c1-10-7-8-11(9-14-2)13-6-4-3-5-12(10)13/h3-8,14H,9H2,1-2H3
Formel vægt 185.1204
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.