Få mere at vide
Methyl-4-(methylamino)benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445533
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445533 25 g 25g
11435533 5 g 5g
11455533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13460.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18358-63-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Det er lidt opløseligt i vand. (1,2 g/L) (°25 C uopløseligt i hexan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18358-63-9
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00017198
InChI nøgle LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester
PubChem CID 140375
IUPAC navn methyl-4-(methylamino)benzoat
SMIL CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(methylamino)benzoate
Smeltepunkt 92°C to 97°C
Mængde 25 g
Beilstein 2803327
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane.
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%