missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 2689-70-5 |
| Molekylær formel | C7 H10 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1SCC(C)C1=O |
| IUPAC navn | methyl 4-methyl-3-oxothiolane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.218 |
| Formel vægt | 174.035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?