missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Methyl-3-hydroxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Methyl-3-hydroxybenzoate |
| CAS | 3556-86-3 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Hydroxy-4-methylbenzoate, NSC 604566 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(C)c(O)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-hydroxy-4-methylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vægt | 166.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?