missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Methyl-3-hydroxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Methyl-3-hydroxybenzoate |
| CAS | 3556-86-3 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Hydroxy-4-methylbenzoate, NSC 604566 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(C)c(O)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-hydroxy-4-methylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vægt | 166.063 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?