Få mere at vide
Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N4O2/c1-12-5-6-13(17(23)24-2)10-16(12)22-18-20-9-7-15(21-18)14-4-3-8-19-11-14/h3-11H,1-2H3,(H,20,21,22) |
| Formel vægt | 320.1273 |