missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| CAS | 917392-54-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18H16N4O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic Acid Ester, Benzoic acid, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Nilotinib methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N4O2/c1-12-5-6-13(17(23)24-2)10-16(12)22-18-20-9-7-15(21-18)14-4-3-8-19-11-14/h3-11H,1-2H3,(H,20,21,22) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(C)c(Nc2nccc(n2)c3cccnc3)c1 |
| IUPAC navn | methyl 4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?