Få mere at vide
Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate (Isopropylarticaine), Mikromol™
Artikelnummer. 17970676
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17970676 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17970676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0369.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate (Isopropylarticaine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylarticaine
CAS 1796888-45-3
Analyt- eller komponentnavne Isopropylarticaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[2-[(1-methylethyl)amino]-1-oxopropyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. E (EP), Isopropylarticaine, Articaine Related Compound E, Articaine Hydrochloride Impurity E, Articaine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-7(2)14-9(4)12(16)15-10-8(3)6-19-11(10)13(17)18-5/h6-7,9,14H,1-5H3,(H,15,16)
SMIL COC(=O)c1scc(C)c1NC(=O)C(C)NC(C)C
IUPAC navn methyl 4-methyl-3-[2-(propan-2-ylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 284.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 284.1195 g/mol