Få mere at vide
Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049700
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049700 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0939.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
CAS 1206680-19-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-4-5-11-14-10-7-9(13(16)17-3)6-8(2)12(10)15-11;/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15);1H
SMIL Cl.CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 268.7393
Mængde 25 mg
Formel vægt 268.0979 g/mol