Få mere at vide
Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride |
| CAS | 1206680-19-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 N2 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-4-5-11-14-10-7-9(13(16)17-3)6-8(2)12(10)15-11;/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMIL | Cl.CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylate;hydrochloride |
| Vis mere |