Få mere at vide
Methyl 4-methoxysalicylat, TRC
Artikelnummer. 30469215
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469215 100 g
30474282 25 g
30482149 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30469215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265515100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5446-02-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Synonym 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-p-anisic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl 4-Methoxy-2-hydroxybenzoate, NSC 17154
IUPAC navn Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Methoxysalicylate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Formel vægt 182.0579