Få mere at vide
Methyl 4-methoxypyridin-2-carboxylat, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 47 °C til 50 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 473379 |
| Formel vægt | 167.16 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |