missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-methoxypicolinat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Methoxypicolinate |
| CAS | 29681-43-4 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(OC)ccn1 |
| IUPAC navn | Methyl 4-methoxypyridin-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?