Få mere at vide
Methyl 4-methoxypicolinat, TRC
Artikelnummer. 30483386
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30483386 5 g
1 options
Artikelnummer. 30483386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3384945G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Methoxypicolinate
CAS 29681-43-4
Molekylær formel C8H9NO3
Mængde 5 g
Synonym 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cc(OC)ccn1
IUPAC navn Methyl 4-methoxypyridin-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582