Få mere at vide
Methyl 4-methoxyphenylacetate, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-methoxyphenylacetate |
| Tæthed | 1.135 |
| Kogepunkt | 157°C to 159°C (19 mmHg) |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Brydningsindeks | 1.516 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2209665 |
| Formel vægt | 180.23 |
| Procent renhed | ≥97% |