Få mere at vide
Methyl 4-methoxyphenylacetate, 97+%
Artikelnummer. 11489066
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489066 25 g 25g
11499066 100 g 100g
11409076 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17940.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23786-14-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23786-14-3
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00008454
InChI nøgle ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxyphenylacetate, methyl 2-4-methoxyphenyl acetate, methyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxyphenylacetic acid methyl ester, 4-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 4-methoxybenzeneacetate, methyl p-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, methyl ester, acetic acid, p-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 2-p-methoxyphenyl acetate
PubChem CID 90266
IUPAC navn methyl-2-(4-methoxyphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxyphenylacetate
Tæthed 1.135
Kogepunkt 157°C to 159°C (19 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.516
Mængde 25 g
Beilstein 2209665
Formel vægt 180.23
Procent renhed ≥97%