Få mere at vide
Methyl-4-methoxyindol-2-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453767
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453767 250 mg 250mg
11362889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27743.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111258-23-2 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111258-23-2
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.21
MDL nummer MFCD00134300
InChI nøgle GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxy-2-indolecarboxylate, 4-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxyindole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl4-methoxy-2-indolecarboxylate, pubchem7250, acmc-1btz2
PubChem CID 688172
IUPAC navn methyl-4-methoxy-1H-indol-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(OC)C=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.21
Procent renhed 99%