Få mere at vide
Methyl 4-methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30468187
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30468187 10 g
1 options
Artikelnummer. 30468187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32204510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Molekylær formel C9 H10 O3
Mængde 10 g
Synonym Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC navn Methyl 4-methoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063