Få mere at vide
Methyl 4-methoxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17967964
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17967964 25 mg
17939404 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17967964 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1063.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 4-methoxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-Methoxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC navn Methyl 4-methoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 166,063 g/mol