Få mere at vide
Methyl 4-Mercaptobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Mercaptobenzoate |
| CAS | 6302-65-4 |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,11H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(S)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 4-sulfanylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.21 |
| Formel vægt | 168.0245 |