Få mere at vide
Methyl 4-iodobutyrate, 95%, stabilized
Artikelnummer. 10493074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10493074 1 g Glasflaske 1g
10294614 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14273-85-9 | C5H9IO2 | 228.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14273-85-9
Molekylær formel C5H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 228.02
MDL nummer MFCD00674066
InChI nøgle NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-iodobutyrate, butanoic acid, 4-iodo-, methyl ester, butyric acid, 4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobutyrate, acmc-1bwlv, methyl gamma-iodobutyrate, 4-iodobutyric acid methyl ester, butanoic acid, 4-iodo-,methyl ester
PubChem CID 547991
IUPAC navn methyl-4-iodbutanoat
SMIL COC(=O)CCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-iodobutyrate
Navn note Stabilized
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6890g/mL
Kogepunkt 80°C to 83°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel I(CH2)3COOCH3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.689
Stabilisator Copper
Formel vægt 228.02
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske