Få mere at vide
Methyl 4-imidazolcarboxylat, 98%
Artikelnummer. 10871881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10871881 5 g Glasflaske 5g
10801701 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10871881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427630050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 17325-26-7 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17325-26-7
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00216584
InChI nøgle DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-imidazolecarboxylate, methyl 1h-imidazole-4-carboxylate, methyl imidazole-4-carboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 3h-imidazole-4-carboxylate, imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, zlchem 863
PubChem CID 565661
IUPAC navn methyl-lH-imidazol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-imidazolecarboxylate
Smeltepunkt 154 °C til 156 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 126.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-imidazolecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.