Få mere at vide
Methyl 4-hydroxyphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30479027
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30479027 100 g
1 options
Artikelnummer. 30479027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312920100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
CAS 14199-15-6
Molekylær formel C9 H10 O3
Mængde 100 g
Synonym 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid','(p-hydroxyphenyl)-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC navn Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063