Få mere at vide
Methyl 4-hydroxyphenylacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051491
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051491 25 mg
30052482 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051491 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.140025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 4-hydroxyphenylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
CAS 14199-15-6
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid, (p-hydroxyphenyl)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester, Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC navn Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 166.063 g/mol