Få mere at vide
Methyl 4-hydroxyphenylacetat, 99%
Artikelnummer. 10762441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762441 100 g Glasflaske 100g
10032650 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208551000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14199-15-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002387
InChI nøgle XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
PubChem CID 518900
ChEBI CHEBI:68078
IUPAC navn methyl-2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Navn note 99%
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 162 °C til 163 °C (5,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2CO2CH3
Mængde 100 g
Beilstein 10, 191
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.