Få mere at vide
Methyl 4-hydroxyphenylacetat, 98+%
Artikelnummer. 11490737
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490737 500 g 500g
11470737 25 g 25g
11480737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22533.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14199-15-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002387
InChI nøgle XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
PubChem CID 518900
ChEBI CHEBI:68078
IUPAC navn methyl-2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Kogepunkt 163 °C (5 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 2087538
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%