Få mere at vide
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 15448185
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448185 250 mg 250mg
15428185 1 g 1g
15438185 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448185 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32731.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 317335-15-2 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2 bruges som mellemprodukt i lægemidler og finder også anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2 anvendes som mellemprodukt i farmaceutiske produkter og anvendes også i kemisk forskning.
Noter
Opbevar det et køligt sted. Inkompatibel med syrer, baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317335-15-2
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD09834350
InChI nøgle WEIFQBALQLWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxymethyl picolinate, methyl 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylate, 4-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid,4-hydroxymethyl-,methylester 9ci, 2-methoxycarbonylpyridine-4-methanol, 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl, 4-hydroxymethylpyridin-2-carboxylic acid methyl ester, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 23093785
IUPAC navn Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC=CC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 167.16
Procent renhed 95%