Få mere at vide
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2-carboxylat, 95%
Beskrivelse
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2 bruges som mellemprodukt i lægemidler og finder også anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2 bruges som mellemprodukt i lægemidler og finder også anvendelse i kemisk forskning.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 74 °C til 76 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 167.16 |
| Procent renhed | 95% |