Få mere at vide
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, 95%
Artikelnummer. 15428185
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428185 1 g 1g
15448185 250 mg 250mg
15438185 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428185 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32731.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 317335-15-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2 bruges som mellemprodukt i lægemidler og finder også anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridin-2 bruges som mellemprodukt i lægemidler og finder også anvendelse i kemisk forskning.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317335-15-2
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD09834350
InChI nøgle WEIFQBALQLWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxymethyl picolinate, methyl 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylate, 4-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid,4-hydroxymethyl-,methylester 9ci, 2-methoxycarbonylpyridine-4-methanol, 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl, 4-hydroxymethylpyridin-2-carboxylic acid methyl ester, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 23093785
IUPAC navn methyl-4-(hydroxymethyl)pyridin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC=CC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Mængde 1 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 95%