Få mere at vide
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR solution, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15960112 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15960112
Brand: Honeywell Fluka R10951ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
10 μg/mL in methanol, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Glass Bottle
CAS 202120-08-9, 67-56-1
Tæthed 0.791 g/cm3
Flammepunkt 11°C
Fysisk form Liquid
Kogepunkt 64°C to 65°C
Industry Type Cyanobacterial Toxins
Mængde 1 ml
Grad Analytical Standard