Få mere at vide
Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393616 5 g 5g
11383616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14622.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39493-62-4
Molekylær formel C9H12O4
Molekylvægt (g/mol) 184.191
MDL nummer MFCD01075661
InChI nøgle SEBIQMPNDQLYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-enecarboxylate, acmc-20akgd, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-cyclohex-3-en-1-oate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylicacid, 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-, methyl ester, 6-methyl-2-hydroxy-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 3766543
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-en-1-carboxylat
SMIL CC1CC(=O)C=C(C1C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Mængde 5 g
Beilstein 5258501
Formel vægt 184.19
Procent renhed 99%