Få mere at vide
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469196 25 g 25g
11438820 5 g 5g
11479196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18054.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 884-35-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Skemaet for laccase-katalyseret iodidoxidation inkluderer stadium af MS-interaktion med oxideret laccase med samtidig produktion af MS(ox). Reaktion af MS(ox) med iodid producerede triiodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Skemaet for laccase-katalyseret iodidoxidation omfatter stadium af MS-interaktion med oxideret laccase med samtidig produktion af MS(ox). Reaktion af MS(ox) med iodid producerede triiodid.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether, svagt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884-35-5
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.201
MDL nummer MFCD00017199
InChI nøgle ZMXJAEGJWHJMGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl syringate, methyl 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, methyl ester, syringic acid methyl ester, methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoate, acmc-1bjig, ksc496o5n, syringic acid monomethyl ester, rarechem al bf 0102, timtec-bb sbb016976
PubChem CID 70164
ChEBI CHEBI:45820
IUPAC navn methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoat
SMIL COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Smeltepunkt 102°C to 108°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,slightly soluble in water.
Formel vægt 212.2
Procent renhed ≥98%