missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl-4-hydroxy-2-methyl-d3-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-4-hydroxy-2-methyl-d3-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| CAS | 942047-62-3 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H8 N O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyl-4-hydroxy-2-methyl-d3-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam D3 (N-methyl D3) Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2-(trideuteriomethyl)-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.29 |
| Formel vægt | 272.0546 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?