Få mere at vide
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 59804-25-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 N O5 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Tenoxicam Imp. B (EP), Tenoxicam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5S2/c1-10-6(9(12)15-2)7(11)8-5(3-4-16-8)17(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(O)c2sccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC navn | methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-e]thiazine-3-carboxylate |
| Vis mere |