missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 35511-15-0 |
| Molekylær formel | C11 H11 N O5 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. E (EP), Piroxicam Imp. J (EP), 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxylic acid','4-hydroxy-2-methyl-','methyl ester','1,1-dioxide, 2-Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC navn | methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.27 |
| Formel vægt | 269.0358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?